Drukuj
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 174 PLN
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.0100 g/mol
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08445675
Numer CAS: 76361-99-4