Drukuj
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 656 PLN
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formuła: C₁₁H₉BrN₂
Temp. topnienia: 66…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659074
Numer CAS: 844891-12-9