Drukuj
5-Nitrosalicylaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
OR9715-100G OR9715-25G OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA 276 PLN
APOSOR9715-100G APOSOR9715-25G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldehyd
5-Nitrosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. topnienia: 123…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007337
Numer CAS: 97-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-587-0