Drukuj
(Ethylsulphonyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol
OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 1450 PLN
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Ethylsulphonyl)benzene
(Ethylsulphonyl)benzene
Formuła: C₈H₁₀O₂S
Temp. Wrzenia: 103 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 35…44 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025081
Numer CAS: 599-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-972-2