Drukuj
2-Methoxythioanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9712-100G OR9712-25G OR9712-5G
APOSOR9712-100GEA 1450 PLN
APOSOR9712-100G APOSOR9712-25G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Formuła: C₈H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 246 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792424
Numer CAS: 2388-73-0
Jednostka: 3334
ADR: 9,III