Drukuj
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9709-5G OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA 0 PLN
APOSOR9709-5G APOSOR9709-1G
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Br₂ClO₂S
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060685
Numer CAS: 23886-64-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II