Drukuj
Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 1140 PLN
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy 98%
Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₇Cl₃N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012930
Numer CAS: 50709-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 256-730-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III