Drukuj
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 1580 PLN
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formuła: C₆H₉NS
Temp. Wrzenia: 42…46 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06657973
Numer CAS: 104163-39-5
Jednostka: 2735
ADR: 8,III