Drukuj
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 1250 PLN
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formuła: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659068
Numer CAS: 844891-10-7
Jednostka: 1759
ADR: 8,III