Drukuj
2,4-Dichloroanilina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 1970 PLN
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dichloroanilina 99%
2,4-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 245 °C
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007661
Numer CAS: 554-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-057-8
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II