Drukuj
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 1250 PLN
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Formuła: C₁₁H₈ClNOS
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659063
Numer CAS: 844891-05-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II