Drukuj
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9684-5G OR9684-25G
APOSOR9684-5GEA 179 PLN
APOSOR9684-5G APOSOR9684-25G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Temp. topnienia: 97…101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659062
Numer CAS: 844891-04-9