Drukuj
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 621 PLN
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Formuła: C₅H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 53…57 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797459
Numer CAS: 62254-74-4
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III