Drukuj
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxaldehyde
OR9669-1G OR9669-5G OR9669-25G
APOSOR9669-1GEA 1040 PLN
APOSOR9669-1G APOSOR9669-5G APOSOR9669-25G
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 214…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567808
Numer CAS: 386715-48-6