Drukuj
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 110 PLN
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₇N₃
Temp. topnienia: 98…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08435857
Numer CAS: 148546-99-0
Jednostka: 3263
ADR: 8,II