Drukuj
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965882-1G OR965882-250MG
APOSOR965882-1GEA 2260 PLN
APOSOR965882-1G APOSOR965882-250MG
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07366716
Numer CAS: 824429-50-7