Drukuj
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chlorophenethyl alcohol
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 1070 PLN
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Gęstość: 1.189
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002892
Numer CAS: 5182-44-5