Drukuj
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 2410 PLN
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formuła: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209634
Numer CAS: 24457-21-4
Jednostka: 1760
ADR: 8 III