Drukuj
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 226 PLN
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formuła: C9H7NO2
MW: 161.1600 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234486
Numer CAS: 5689-33-8