Drukuj
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 882 PLN
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15530247
Numer CAS: 95897-49-7