Drukuj
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 334 PLN
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 168…173 °C
Gęstość: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 13398-94-2