Drukuj
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 2320 PLN
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₅ClN₂O
MW: 214.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836256
Numer CAS: 863548-47-4