Drukuj
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 334 PLN
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 70…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11857632
Numer CAS: 1087659-24-2