Drukuj
Boc-D-Glu-OMe
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 241 PLN
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formuła: C₁₁H₁₉NO₆
MW: 261.274 g/mol
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076930
Numer CAS: 55227-00-4