Drukuj
Acetyl-L-threonine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ac-Thr-OH
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 PLN
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formuła: C₆H₁₁NO₄
Temp. topnienia: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037810
Numer CAS: 17093-74-2