Drukuj
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 PLN
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042807
Numer CAS: 2987-16-8