Drukuj
Fmoc-Bpa-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, Fmoc-p-Bz-Phe-OH
OR964394-1G OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 342 PLN
APOSOR964394-1G APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formuła: C₃₁H₂₅NO₅
MW: 491.543 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151937
Numer CAS: 117666-96-3