Drukuj
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Z-D-Thr-OH, N-Cbz-D-threonine, (2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR964218-100G OR964218-25G
APOSOR964218-100GEA 2260 PLN
APOSOR964218-100G APOSOR964218-25G
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Formuła: C₁₂H₁₅NO₅
MW: 253.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037808
Numer CAS: 80384-27-6