Drukuj
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-N-BOC-6-N-Cbz-D-Lysinol
OR964212-1G OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA 801 PLN
APOSOR964212-1G APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Formuła: C₁₉H₃₀N₂O₅
MW: 366.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 252940-35-5