Drukuj
H-D-Lys(Z)-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-D-Lys(Cbz)-OH, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-D-lysine, Nepsilon-Cbz-D-lysine, H-D-Lys(Z)-OH, Nepsilon-Carbobenzoxy-D-lysine
OR964205-100G OR964205-25G OR964205-5G
APOSOR964205-100GEA 2000 PLN
APOSOR964205-100G APOSOR964205-25G APOSOR964205-5G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280.324 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063120
Numer CAS: 34404-32-5