Drukuj
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-D-Arg(Tos)-OH
OR963991-1G OR963991-5G
APOSOR963991-1GEA 911 PLN
APOSOR963991-1G APOSOR963991-5G
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
N-alpha-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine
Formuła: C₂₈H₃₀N₄O₆S
MW: 550.64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065621
Numer CAS: 139090-50-9