Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-D-threonine, Boc-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR963919-100G OR963919-25G
APOSOR963919-100GEA 2520 PLN
APOSOR963919-100G APOSOR963919-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine
Formuła: C₉H₁₇NO₅
MW: 219.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037807
Numer CAS: 55674-67-4