Drukuj
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
OR963784-100G OR963784-25G OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA 2260 PLN
APOSOR963784-100G APOSOR963784-25G APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.660 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080936
Numer CAS: 136088-69-2