Drukuj
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 110 PLN
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Temp. topnienia: 192…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092750
Numer CAS: 2471-70-7