Drukuj
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-DL-NorLeu-OMe·HCl, H-DL-Nle-OMe·HCl, Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride
OR963597-100G OR963597-25G
APOSOR963597-100GEA 2000 PLN
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058296
Numer CAS: 77300-48-2