Drukuj
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
OR963284-1G OR963284-250MG OR963284-5G
APOSOR963284-1GEA 342 PLN
APOSOR963284-1G APOSOR963284-250MG APOSOR963284-5G
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
N-(2-Aminoethyl)glycine
Formuła: C₄H₁₀N₂O₂
MW: 118.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144824
Numer CAS: 24123-14-6