Drukuj
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-D-Met-OMe·HCl, H-D-Met-OMe.HCl
OR963120-100G OR963120-25G
APOSOR963120-100GEA 1410 PLN
APOSOR963120-100G APOSOR963120-25G
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
D-Methionine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070385
Numer CAS: 69630-60-0