Drukuj
2-Bromobenzo[b]thiophene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 364 PLN
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formuła: C₈H₅BrS
Temp. topnienia: 37…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08435846
Numer CAS: 5394-13-8