Drukuj
6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9630-1G OR9630-250MG OR9630-5G
APOSOR9630-1GEA 435 PLN
APOSOR9630-1G APOSOR9630-250MG APOSOR9630-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
6-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formuła: C₉H₈BrN
MW: 210.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08543444
Numer CAS: 125872-95-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III