Drukuj
2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962783-1G OR962783-5G
APOSOR962783-1GEA 165 PLN
APOSOR962783-1G APOSOR962783-5G
2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
2-Bromo-4-cyanothiazole
Formuła: C₄HBrN₂S
Temp. Wrzenia: 276 °C
Temp. topnienia: 60…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09909650
Numer CAS: 848501-90-6