Drukuj
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 145 PLN
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formuła: C₆H₄Br₂O₂S
Temp. topnienia: 96…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01651770
Numer CAS: 174508-31-7