Drukuj
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962573-1G OR962573-5G
APOSOR962573-1GEA 714 PLN
APOSOR962573-1G APOSOR962573-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01931914
Numer CAS: 20370-80-3