Drukuj
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-isopropyl-4-nitroaniline
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 182 PLN
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
N-Isopropyl-4-nitroaniline
Formuła: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128997
Numer CAS: 25186-43-0