Drukuj
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 PLN
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Temp. topnienia: 77.5 °C
Gęstość: 1.225
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043606
Numer CAS: 2216-15-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III