Drukuj
Fmoc-N-methyl-L-norvaline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fmoc-N-Me-Nva-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-norvaline, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR962325-500MG OR962325-5G OR962325-25G
APOSOR962325-500MGEA 0 PLN
APOSOR962325-500MG APOSOR962325-5G APOSOR962325-25G
Fmoc-N-methyl-L-norvaline 97%
Fmoc-N-methyl-L-norvaline
Formuła: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.418 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861326
Numer CAS: 252049-05-1