Drukuj
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-a-(methylamino)benzeneacetic acid
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 691 PLN
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Formuła: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.309 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06796751
Numer CAS: 30925-08-7