Drukuj
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
OR962090-100G OR962090-25G OR962090-500G
APOSOR962090-100GEA 998 PLN
APOSOR962090-100G APOSOR962090-25G APOSOR962090-500G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Formuła: C₈H₉NO₅
MW: 199.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02684388
Numer CAS: 135544-68-2