Drukuj
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl isobutyrimidate hydrochloride
OR961545-1G OR961545-5G
APOSOR961545-1GEA 450 PLN
APOSOR961545-1G APOSOR961545-5G
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂ClNO
MW: 137.607 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03844704
Numer CAS: 39739-60-1