Drukuj
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR961348-1G OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA 853 PLN
APOSOR961348-1G APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Formuła: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.292 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094111
Numer CAS: 136092-78-9