Drukuj
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 1400 PLN
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formuła: C₂₀H₁₉NO₃
MW: 321.38 g/mol
Temp. topnienia: 133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00673794
Numer CAS: 204376-55-6